1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9338-1G OR9338-5G
APOSOR9338-1GEA 0 EUR
APOSOR9338-1G APOSOR9338-5G
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine 95+%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[4,3-b][1,6]naphthyridine
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203189
Núm. CAS: 387358-40-9