3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9339-1G OR9339-5G OR9339-25G
APOSOR9339-1GEA 136 EUR
APOSOR9339-1G APOSOR9339-5G APOSOR9339-25G
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid 95+%
3-(2,3-Dihydroindol-1-yl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00220603
Núm. CAS: 99855-02-4