Ácido 2,6-dicloro-3-piridinmetabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9340-1G OR9340-5G
APOSOR9340-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9340-1G APOSOR9340-5G
Ácido 2,6-dicloro-3-piridinmetabórico 97%
Ácido 2,6-dicloro-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BCl₂NO₂
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094989
Núm. CAS: 148493-34-9