3-Cloro-o-anísidina 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cloro-2-anísidina, 3-Cloro-2-metoxianilina
OR9341-1G OR9341-25G OR9341-5G
APOSOR9341-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9341-1G APOSOR9341-25G APOSOR9341-5G
3-Cloro-o-anísidina 95+%
3-Cloro-o-anísidina
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157.6 g/mol
Pto. Ebullición: 246 °C
Densidad: 1.231 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060607
Núm. CAS: 51114-68-2