Ácido 5-cloro-2-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9343-1G OR9343-5G
APOSOR9343-1GEA 139 EUR
APOSOR9343-1G APOSOR9343-5G
Ácido 5-cloro-2-piridinmetabórico
Ácido 5-cloro-2-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368862
Núm. CAS: 652148-91-9