4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9344-1G OR9344-250MG
APOSOR9344-1GEA 219 EUR
APOSOR9344-1G APOSOR9344-250MG
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
Formula: C₁₂H₁₁BrO₄
Pto. de fusión: 214…216 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011570
Núm. CAS: 88404-25-5