4-Formyltetrahydropyran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrahydropyran-4-carbaldehyde, Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxaldehyde
OR9347-1G OR9347-25G OR9347-5G OR9347-100G
APOSOR9347-1GEA 32.1 EUR
APOSOR9347-1G APOSOR9347-25G APOSOR9347-5G APOSOR9347-100G
4-Formyltetrahydropyran 95%
4-Formyltetrahydropyran
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,1424 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425264
Núm. CAS: 50675-18-8