2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
OR9354-1G OR9354-10G OR9354-5G
APOSOR9354-1GEA 82.9 EUR
APOSOR9354-1G APOSOR9354-10G APOSOR9354-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₂S
MW: 157.1900 g/mol
Pto. de fusión: 233…235 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052943
Núm. CAS: 53137-27-2