3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR9355-1G OR9355-250MG
APOSOR9355-1GEA 159 EUR
APOSOR9355-1G APOSOR9355-250MG
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-(1-Adamantyl)-4-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₁₇H₂₃BO₃
MW: 286,18 g/mol
Pto. de fusión: 239…242 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08056355
Núm. CAS: 459423-32-6