Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
OR9356-100G OR9356-25G OR9356-5G
APOSOR9356-100GEA 227 EUR
APOSOR9356-100G APOSOR9356-25G APOSOR9356-5G
Dibenzothiophene-4-boronic acid 97%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formula: C₁₂H₉BO₂S
MW: 228,08 g/mol
Pto. de fusión: 327…330 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318182
Núm. CAS: 108847-20-7