Ácido 2-cloro-3-piridinmetabórico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (2-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Chloropyridine-3-boronic acid
OR9357-100G
OR9357-25G
OR9357-5G
APOSOR9357-100GEA
302
EUR
APOSOR9357-100G
APOSOR9357-25G
APOSOR9357-5G
Ácido 2-cloro-3-piridinmetabórico 96%
Ácido 2-cloro-3-piridinmetabórico
Formula:
C₅H₅BClNO₂ Pto. de fusión: 121 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03094997 Núm. CAS: 381248-04-0 |