Ácido 2-bromo-3-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromopyridine-3-boronic acid, (2-Bromopyridin-3-yl)boronic acid, 2-Bromo-3-pyridinylboronic acid
OR9358-25G
APOSOR9358-25GEA 183 EUR
APOSOR9358-25G
Ácido 2-bromo-3-piridinmetabórico
Ácido 2-bromo-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BBrNO₂
MW: 201,81 g/mol
Pto. de fusión: 131…132 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113805
Núm. CAS: 452972-08-6