1,5-Dihidroxinaftaleno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936200-100G OR936200-500G
APOSOR936200-100GEA 0 EUR
APOSOR936200-100G APOSOR936200-500G
1,5-Dihidroxinaftaleno 98%
1,5-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003980
Núm. CAS: 83-56-7