1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrrole
OR936206-1G
OR936206-5G
APOSOR936206-1GEA
63.8
EUR
APOSOR936206-1G
APOSOR936206-5G
1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
1-(2-Chloroethyl)pyrrole
Formula:
C₆H₈ClN MW: 129,5874 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191330 Núm. CAS: 77200-24-9 |