Ácido (2,5-xililoxi)acético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido (2,5-dimetilfenoxi)acético
OR936222-25G
APOSOR936222-25GEA 183 EUR
APOSOR936222-25G
Ácido (2,5-xililoxi)acético 95%
Ácido (2,5-xililoxi)acético
Formula: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
MW: 180,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014356
Núm. CAS: 7356-41-4