2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(7-Hydroxybenzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-7-hydroxycoumarone
OR936224-10G OR936224-1G OR936224-5G
APOSOR936224-10GEA 150 EUR
APOSOR936224-10G APOSOR936224-1G APOSOR936224-5G
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran 95%
2-Acetyl-7-hydroxybenzofuran
Formula: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191373
Núm. CAS: 40020-87-9