Ethyl isopropyl sulphone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936236-1G OR936236-25G OR936236-5G
APOSOR936236-1GEA 0 EUR
APOSOR936236-1G APOSOR936236-25G APOSOR936236-5G
Ethyl isopropyl sulphone 95%
Ethyl isopropyl sulphone
Formula: C₅H₁₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050418
Núm. CAS: 4853-75-2