4-Propoxianilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936244-25G OR936244-5G
APOSOR936244-25GEA 487 EUR
APOSOR936244-25G APOSOR936244-5G
4-Propoxianilina 98%
4-Propoxianilina
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043621
Núm. CAS: 4469-80-1