3-Butil-2,4-pentanodiona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-n-Butyl-2,4-pentanedione
OR936245-1G OR936245-25G OR936245-5G
APOSOR936245-1GEA 132 EUR
APOSOR936245-1G APOSOR936245-25G APOSOR936245-5G
3-Butil-2,4-pentanodiona 98%
3-Butil-2,4-pentanodiona
Formula: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026235
Núm. CAS: 1540-36-9