Ciclohex-1,4-ilendimetanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936250-100G OR936250-1KG OR936250-500G
APOSOR936250-100GEA 21.9 EUR
APOSOR936250-100G APOSOR936250-1KG APOSOR936250-500G
Ciclohex-1,4-ilendimetanol 95%
Ciclohex-1,4-ilendimetanol
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 283 °C
Pto. de fusión: 35 °C
Densidad: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001512
Núm. CAS: 105-08-8