5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Phenylpent-4-yn-1-ol
OR936269-1G OR936269-250MG
APOSOR936269-1GEA 214 EUR
APOSOR936269-1G APOSOR936269-250MG
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol
Formula: C₁₁H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191481
Núm. CAS: 24595-58-2