5-Ethyl-2-thiophenecarboxaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936277-1G OR936277-25G OR936277-5G
APOSOR936277-1GEA 0 EUR
APOSOR936277-1G APOSOR936277-25G APOSOR936277-5G
5-Ethyl-2-thiophenecarboxaldehyde 98%
5-Ethyl-2-thiophenecarboxaldehyde
Formula: C₇H₈OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143457
Núm. CAS: 36880-33-8