2-Etil-3-metoxipirazina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936279-25G
APOSOR936279-25GEA 114 EUR
APOSOR936279-25G
2-Etil-3-metoxipirazina 95%
2-Etil-3-metoxipirazina
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006129
Núm. CAS: 25680-58-4