(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-1-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]piperidine
OR936287-1G
APOSOR936287-1GEA 85.7 EUR
APOSOR936287-1G
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Methyl-2-(1-piperidinomethyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂
MW: 182,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077821
Núm. CAS: 84466-85-3