Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936291-100G OR936291-25G
APOSOR936291-100GEA 161 EUR
APOSOR936291-100G APOSOR936291-25G
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate 95%
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Formula: C₅H₃CuO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183524
Núm. CAS: 68986-76-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III