N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(N-Benzylsulphonamido)-4-methoxybenzeneboronic acid
OR9363-1G OR9363-250MG
APOSOR9363-1GEA 415 EUR
APOSOR9363-1G APOSOR9363-250MG
N-Benzyl-5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide 93%
N-Benzyl 5-borono-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₁₄H₁₆BNO₅S
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235069
Núm. CAS: 874219-51-9