Alcohol α-ciclopropilbencilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
alpha-Cyclopropylbenzyl alcohol, Cyclopropyl(phenyl)methanol, α-Cyclopropylbenzyl alcohol, Cyclopropyl phenyl carbinol, Cyclopropylphenylcarbinol
OR936301-1G
OR936301-5G
APOSOR936301-1GEA
52.2
EUR
APOSOR936301-1G
APOSOR936301-5G
Alcohol α-ciclopropilbencilico 95%
α-Cyclopropylbenzyl alcohol
Formula:
C₁₀H₁₂O MW: 148,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001299 Núm. CAS: 1007-03-0 |