3-Methyl-N-methylbenzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936302-1G OR936302-5G
APOSOR936302-1GEA 0 EUR
APOSOR936302-1G APOSOR936302-5G
3-Methyl-N-methylbenzylamine 95%
3-Methyl-N-methylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865181
Núm. CAS: 39180-84-2