5-Methoxyresorcinol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936313-1G
OR936313-5G
OR936313-25G
APOSOR936313-1GEA
45.1
EUR
APOSOR936313-1G
APOSOR936313-5G
APOSOR936313-25G
5-Methoxyresorcinol 98%
5-Methoxyresorcinol
Formula:
C₇H₈O₃ Pto. Ebullición: 188…189 °C/12mmHg Pto. de fusión: 78…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002285 Núm. CAS: 2174-64-3 |