2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936341-1G OR936341-250MG
APOSOR936341-1GEA 328 EUR
APOSOR936341-1G APOSOR936341-250MG
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dimethoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 78840-04-7