4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4'-Thiodipyridine, Di(pyridin-4-yl)sulphane
OR936342-1G OR936342-5G
APOSOR936342-1GEA 95.7 EUR
APOSOR936342-1G APOSOR936342-5G
4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
4,4'-Dipyridyl sulphide
Formula: C₁₀H₈N₂S
MW: 188,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059784
Núm. CAS: 37968-97-1