(±)-Ácido 3-fenilbutírico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (±)-3-Phenylbutanoic acid
OR936346-5G
APOSOR936346-5GEA 102 EUR
APOSOR936346-5G
(±)-Ácido 3-fenilbutírico 98%
(±)-Ácido 3-fenilbutírico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002725
Núm. CAS: 4593-90-2