4-terc-Butoxibenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(tert-Butoxy)benzaldehyde
OR936350-1G OR936350-25G OR936350-5G
APOSOR936350-1GEA 31.9 EUR
APOSOR936350-1G APOSOR936350-25G APOSOR936350-5G
4-terc-Butoxibenzaldehído 95%
4-terc-Butoxibenzaldehído
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040800
Núm. CAS: 57699-45-3