(±)-p-Ment-1-en-8-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
OR936354-100G OR936354-500G
APOSOR936354-100GEA 30.6 EUR
APOSOR936354-100G APOSOR936354-500G
(±)-p-Ment-1-en-8-ol 95%
(±)-p-Ment-1-en-8-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001557
Núm. CAS: 98-55-5