Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936362-25G
APOSOR936362-25GEA 180 EUR
APOSOR936362-25G
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico 97%
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016536
Núm. CAS: 4919-37-3