2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936368-1G OR936368-25G OR936368-5G
APOSOR936368-1GEA 102 EUR
APOSOR936368-1G APOSOR936368-25G APOSOR936368-5G
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene
Formula: C₈H₁₅NO
MW: 141.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014605
Núm. CAS: 26939-18-4