2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936381-10G OR936381-1G OR936381-5G
APOSOR936381-10GEA 302 EUR
APOSOR936381-10G APOSOR936381-1G APOSOR936381-5G
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₅H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001293
Núm. CAS: 29555-02-0
UN: 3265
ADR: 8,III