N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[N-(3-Chloropropyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
OR9364-1G OR9364-250MG
APOSOR9364-1GEA 430 EUR
APOSOR9364-1G APOSOR9364-250MG
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-(3-Chloropropyl) 4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₃BClNO₄S
Pto. de fusión: 243…245 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235065
Núm. CAS: 874219-48-4