Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl glutaryl chloride, Methyl 4-chloroformylbutyrate
OR936413-25G
APOSOR936413-25GEA 139 EUR
APOSOR936413-25G
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 95%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Formula: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000756
Núm. CAS: 1501-26-4