2-Amino-9,10-antraquinona 80%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Aminoanthraquinone
OR936416-25G
OR936416-1G
OR936416-5G
APOSOR936416-25GEA
229
EUR
APOSOR936416-25G
APOSOR936416-1G
APOSOR936416-5G
2-Amino-9,10-antraquinona 80%
2-Amino-9,10-antraquinona
Formula:
C₁₄H₉NO₂ MW: 223.23 g/mol Pto. Ebullición: 473 Pto. de fusión: 292…302 °C Pto. de inflamación: 283 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001233 Núm. CAS: 117-79-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...