Isocianato de 4-etilfenilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936429-1G OR936429-25G OR936429-5G
APOSOR936429-1GEA 0 EUR
APOSOR936429-1G APOSOR936429-25G APOSOR936429-5G
Isocianato de 4-etilfenilo 95%
Isocianato de 4-etilfenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₉H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013881
Núm. CAS: 23138-50-3