4'-Metilpropiofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Methylpropiophenone
OR936436-500G
APOSOR936436-500GEA 60.9 EUR
APOSOR936436-500G
4'-Metilpropiofenona 95%
4'-Metilpropiofenona
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009312
Núm. CAS: 5337-93-9