2-(Bifenil-4-il)-metanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936438-1G OR936438-5G
APOSOR936438-1GEA 42.2 EUR
APOSOR936438-1G APOSOR936438-5G
2-(Bifenil-4-il)-metanol 95%
2-(Bifenil-4-il)-metanol
Formula: C₁₃H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004620
Núm. CAS: 2928-43-0