1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,4-Benzenediethanol, 1,4-Phenylenediethanol
OR936439-1G OR936439-5G
APOSOR936439-1GEA 140 EUR
APOSOR936439-1G APOSOR936439-5G
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00666548
Núm. CAS: 5140-03-4