1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,4'-(Ethylene-1,1-diyl)bismorpholine, 1,1-Dimorpholinoethylene
OR936449-10G OR936449-1G OR936449-5G
APOSOR936449-10GEA 763 EUR
APOSOR936449-10G APOSOR936449-1G APOSOR936449-5G
1,1-Bis(morpholino)ethylene 95%
1,1-Bis(morpholino)ethylene
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059775
Núm. CAS: 14212-87-4