Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936451-1G OR936451-5G
APOSOR936451-1GEA 0 EUR
APOSOR936451-1G APOSOR936451-5G
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal 95%
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal
Formula: C₈H₁₈O₂Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010232
Núm. CAS: 31469-15-5