N,N-Dipropilanilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Phenyldipropylamine
OR936458-25G OR936458-5G
APOSOR936458-25GEA 183 EUR
APOSOR936458-25G APOSOR936458-5G
N,N-Dipropilanilina 95%
N,N-Dipropilanilina
Formula: C₁₂H₁₉N
MW: 177,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035797
Núm. CAS: 2217-07-4