Isocianato de 3-cloropropilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936473-1G OR936473-5G
APOSOR936473-1GEA 132 EUR
APOSOR936473-1G APOSOR936473-5G
Isocianato de 3-cloropropilo 95%
Isocianato de 3-cloropropilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₄H₆ClNO
MW: 119.55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010384
Núm. CAS: 13010-19-0