3-Hidroxibenzofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: m-Hidroxibenzofenona
OR936494-25G
APOSOR936494-25GEA 243 EUR
APOSOR936494-25G
3-Hidroxibenzofenona 97%
3-Hidroxibenzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002297
Núm. CAS: 13020-57-0