3,5-Dimetoxitolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936509-1G OR936509-25G OR936509-5G
APOSOR936509-1GEA 0 EUR
APOSOR936509-1G APOSOR936509-25G APOSOR936509-5G
3,5-Dimetoxitolueno 97%
3,5-Dimetoxitolueno
Formula: C₉H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015435
Núm. CAS: 4179-19-5